Stampa…
2,3-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (2,3-Dimethoxyphenyl)amine
D2284-1G D2284-25G D2284-5G
TCIAD2284-1GEA 50 EUR
TCIAD2284-1G TCIAD2284-25G TCIAD2284-5G
2,3-Dimethoxyaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di ebollizione: 93°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00180769
CAS Number: 6299-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=030ff001657573fed102ec02b8f566084a1b0c0e&vid=030ff001657573fed102ec02b8f566084a1b0c0e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %