Stampa…
Digital Dispersore, OV 725
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
F20900475 SA20900475
VELPF20900475EA 2050 EUR
VELPF20900475 VELPSA20900475
Digital Dispersore, OV 725
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Dispersore digitale ad elevate prestazioni, dotato di un potente motore brushless, controllo elettronico della velocità, funzionalità timer/contatore integrata e sicurezza avanzata. Progettato per omogeneizzare, emulsionare, sospendere e miscelare prodotti cosmetici, alimentari, farmaceutici e campioni biologici.
  • Motore brushless estremamente potente che consente di lavorare in un range di velocità da 2.000 a 25.000 rpm.
  • Volumi compresi tra 0,2 millilitri e 2,5 litri (H₂O); fino a una viscosità massima di 5.000 mPas
  • Il pannello di controllo è stato progettato per ottimizzare l'esperienza d'uso con il display LED a 4 cifre luminoso e intuitivo
  • Il timer digitale sequenziale (fino a 99:59 ore) consente di operare senza sorveglianza e di lavorare facilmente con numerosi campioni in serie.
  • Gli indicatori LED segnalano il tempo rimanente prima della manutenzione per una rapida sostituzione della guarnizione
  • Gli allarmi dedicati forniscono all'utente avvisi proattivi per potenziali rischi quali surriscaldamento, guasto del motore e installazione non corretta dell'utensile
  • Sistema di installazione degli utensili di dispersione rapido e semplice
OV 725 Digital incorpora tecnologie innovative e all'avanguardia che cambieranno la tua esperienza di dispersione, garantendo un'eccellente forza di taglio, operazioni senza stress e resistenza nel tempo per eccellenti prestazioni di omogeneizzazione, emulsione, sospensione e miscelazione. Garantisce una maggiore precisione della velocità dello strumento e tempi di risposta rapidi.
Il motore brushless comporta inoltre una riduzione della rumorosità, esigenze di manutenzione ridotte al minimo e un minore attrito interno, dovuto all'assenza di spazzole, che rende lo strumento più efficiente e resistente nel tempo. Il motore efficiente è anche in grado di dissipare più facilmente il calore, riducendo il rischio di surriscaldamento dello strumento. Il luminoso e intuitivo display a LED a 4 cifre e la comoda manopola push-to-start consentono un'impostazione facile e precisa della velocità. Il pannello di controllo è stato progettato per ottimizzare l'esperienza d'uso: le informazioni sulla velocità sono visibili a colpo d'occhio per offrire un'eccellente visibilità in ogni condizione.
Il timer digitale sequenziale (fino a 99:59 ore) consente di operare senza sorveglianza e di lavorare facilmente con numerosi campioni in serie, garantendo prestazioni ottimali, elevata riproducibilità ed evitandone il surriscaldamento. L'omogeneizzatore OV 725 Digital è dotato di un sistema di indicatori a LED e di un timer di manutenzione che segnala all'utente l'usura dello strumento, assicurando una sostituzione tempestiva per mantenerne l'integrità e ridurre al minimo i tempi di inattività.
Diverse funzioni di sicurezza garantiscono la massima protezione all'operatore nelle operazioni quotidiane. Allarmi dedicati avvisano gli utenti di potenziali rischi, come surriscaldamento e guasto del motore, mentre uno specifico allarme di rilevamento dell'utensile di dispersione avvisa l'operatore in caso di installazione non corretta o mancanza dell'utensile di dispersione. L'alloggiamento robusto e la struttura solida proteggono tutti i componenti elettronici interni, consentendone il corretto funzionamento anche nelle condizioni più difficili e rendendo l'OV 725 Digital una soluzione progettata per durare.
Certificazioni: CB; cNEMKOus.