Stampa…
Citocentrifughe, Cellspin®
Fornitore: THARMAC GmbH
JC1000-8-G-R JC1000-12-L-R JC2000-8-G-R JC1000-4-S-R JC2000-8-G-D JC1000-4-L-R JC1000-4-G-R JC1000-8-S-R JC1000-8-L-R JC1000-12-S-R JC1000-12-G-R JC1000-12-EG-R JC1000-4-S-D JC1000-4-L-D JC1000-8-G-D JC1000-12-L-D JC2100-12-L-R JC2100-12-G-R JC1000-4-G-D JC1000-8-S-D JC1000-8-L-D JC1000-12-S-D JC1000-12-G-D JC1000-12-EL-R JC1000-12-EG-D JC2000-12-EL-D JC2000-12-EG-D JC2000-12-L-R JC2000-12-G-R JC2000-12-G-D JC2100-12-L-D JC2100-12-G-D JC2000-8-L-R JC2000-8-L-D JC2100-12-EL-R JC2100-12-EL-D JC2100-12-EG-R JC2100-12-EG-D
521-1995EA 5274 EUR
521-1995 720-1782 THARJC2000-8-G-R 521-1994 THARJC2000-8-G-D 521-1993 521-1991 521-1997 521-1996 521-1990 521-1989 521-1988 720-2930 521-1992 THARJC1000-8-G-D THARJC1000-12-L-D 521-2056 521-2055 THARJC1000-4-G-D THARJC1000-8-S-D THARJC1000-8-L-D THARJC1000-12-S-D THARJC1000-12-G-D THARJC1000-12-EL-R THARJC1000-12-EG-D THARJC2000-12-EL-D THARJC2000-12-EG-D THARJC2000-12-L-R THARJC2000-12-G-R THARJC2000-12-G-D THARJC2100-12-L-D THARJC2100-12-G-D THARJC2000-8-L-R THARJC2000-8-L-D THARJC2100-12-EL-R THARJC2100-12-EL-D THARJC2100-12-EG-R THARJC2100-12-EG-D
Citocentrifughe, Cellspin®
Centrifughe Centrifughe da banco
Citocentrifughe versatili ideali per volumi elevati di campioni, progettate per preparazioni cellulari in strato sottile o monostrato in applicazioni mediche quali citologia, urologia, microbiologia, ematologia, immunocitochimica, virologia e oncologia.
  • Motore a prestazioni elevate e funzionamento regolare caratterizzato da un controllo a frequenza esente da manutenzione
  • Chiusura motorizzata del coperchio, tastierino a membrana per inserimento rapido dei dati con display digitale di facile lettura e manopola girevole per l'immissione dei valori
  • Cellspin®