Stampa…
Etere di petrolio, 60…95 °C, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
87125.320EA 68 EUR
87125.320 87125.360 87125.460
Etere di petrolio, 60…95 °C, TECHNICAL
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 60…95 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < –40 °C
Densità: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475514-35
Visualizza i codici
Distillazione (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm