Stampa…
Elettrodi ione-selettivi combinati, perfectION™
Fornitore: Mettler - Toledo
51344706 51344727 51344730 51344724 51344721 51344718 51344715 51344712 51344709 51344703 51344700 51344830 51344827 51344821 51344818 51344815 51344812 51344809 51344806 51344800 51344803
662-1280EA 1395 EUR
662-1280 662-1870 662-1914 662-1282 662-1287 662-1286 662-1281 662-1913 662-1912 662-1297 662-1911 662-1929 662-1928 662-1919 662-1918 662-1284 662-1917 662-1916 662-1283 662-1915 662-1298
Elettrodi ione-selettivi combinati, perfectION™
Elettrodi Elettrodi ISE
Elettrodi ione-selettivi combinati composti da un elettrodo di misurazione completo con riferimento integrato.
  • Giunzione Click & Clear™ per un contatto ottimale tra soluzione elettrolita e soluzione di misurazione, anche in campioni difficili
  • La soluzione elettrolitica può attraversare agevolmente la giunzione premendo verso il basso la testa dell'elettrodo
  • La giunzione viene ripulita perfettamente tra le misurazioni e l'elettrolita può essere semplicemente svuotato e ricaricato, se necessario
Other electrodes available on request. For further information please contact your local Avantor office.
Soluzione ISA per Na+: NH₄Cl/NH₄OH
Informazioni per l'ordine: ogni elettrodo viene fornito con un modulo di ricambio. Elettroliti di riferimento da ordinare separatamente.