Stampa…
Ematossilina, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3136-100G H3136-25G
H3136-100GEA 555 EUR
H3136-100G H3136-25G
Ematossilina, Sigma-Aldrich®
Ematossilina
Formula: C₁₆H₁₄O₆
Punto di fusione: 291…293 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078111
CAS Number: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1a11675c83ab3776411bf728e6c1426020b0a4&vid=bd1a3ee5236b13437564745d59df067c9ecb8106&prid=web&clid=SAPDAM