(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 25779-13-9
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 272-274°
MDL No.: MFCD00066256
Formula:
C₈H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 272…274 °C Punto di fusione: 64…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066256 CAS Number: 25779-13-9 |