trans-4-Idrossi(-)-prolina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99+%
CAS No.: 51-35-4
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: 270-273° dec.
Beilstein Reference: 471933
Merck Reference: 14,4840
Optical Rotation: -76° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00064320
Formula:
C₅H₉NO₃ Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 270…273 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064320 CAS Number: 51-35-4 EINECS: 200-091-9 Merck Index: 14,4840 |