Stampa…
L(-)-Prolina, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
MQ100
1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
1.07434.0010EA 38.2 EUR
1.07434.0010 1.07434.0100 1.07434.0500 1.07434.9010
L(-)-Prolina, Millipore®
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115.13 g/mol
Punto di ebollizione: 245
Punto di fusione: 220…222 °C
Densità: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064318
CAS Number: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871