Stampa…
L(-)-Prolina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07430.9010 1.07430.1000
1.07430.9010EA 0 EUR
1.07430.9010 1.07430.1000
L(-)-Prolina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220…222 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064318
CAS Number: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871