Stampa…
L(-)-Prolina
Fornitore: PanReac AppliChem
A1707.0100 A1707.1000
A1707.0100EA 71.5 EUR
A1707.0100 A1707.1000
L(-)-Prolina
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220…222 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064318
CAS Number: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871