Stampa…
L(-)-Prolina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
A10199.14 A10199.22 A10199.36
A10199.14EA 34.9 EUR
A10199.14 A10199.22 A10199.36
L(-)-Prolina ≥99%
L(-)-Prolina
Purity: 99% CAS No.: 147-85-3 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 80810 Merck Reference: 14,7780 Optical Rotation: -84° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064318
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.)
Densità: 1,36
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064318
CAS Number: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 14,7780