Stampa…
D-(+)-Proline ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A10682.03 A10682.06 A10682.14
A10682.03EA 49.5 EUR
A10682.03 A10682.06 A10682.14
D-(+)-Proline ≥99%
D-(+)-Proline
Purity: 99% CAS No.: 344-25-2 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: 213-215° dec. Beilstein Reference: 80811
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di fusione: 213…215 °C (dec.)
Densità: 1,36
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064317
CAS Number: 344-25-2
EINECS: 206-452-7