Stampa…
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: L(+)-Mandelic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
A15061.06 A15061.14 A15061.22
A15061.06EA 26.6 EUR
A15061.06 A15061.14 A15061.22
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
(S)-(+)-Mandelic acid
Purity: 99+% CAS No.: 17199-29-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 2208678
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131…135 °C
Densità: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004495
CAS Number: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8