Stampa…
(R)-(-)-Mandelic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 76.5 EUR
8.06914.0025 8.06914.0100
(R)-(-)-Mandelic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…132 °C
Densità: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >190 °C
MDL Number: MFCD00064251
CAS Number: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)