Stampa…
(R)-(-)-Mandelic acid
Fornitore: Cayman Chemical
Pericolo
Synonyms: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
10007128-25 10007128-50 10007128-100 10007128-250
CAYM10007128-25EA 133 EUR
CAYM10007128-25 CAYM10007128-50 CAYM10007128-100 CAYM10007128-250
(R)-(-)-Mandelic acid
(R)-(-)-Mandelic acid
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 322
Punto di fusione: 130…132 °C
Densità: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >190 °C
MDL Number: MFCD00064251
CAS Number: 611-71-2
EINECS: 210-276-6