Stampa…
(R)-(-)-Mandelic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A14767.14 A14767.22
A14767.14EA 78.3 EUR
A14767.14 A14767.22
(R)-(-)-Mandelic acid ≥98%
(R)-(-)-Mandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…134 °C
Densità: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064251
CAS Number: 611-71-2
EINECS: 210-276-6