Stampa…
Ematossilina idrato, (max. 6% H₂O)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (+)-Hematoxylin hydrate, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol hydrate, Natural Black 1 hydtate, Hydroxybrasilin hydrate, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol hydrate
A12431.06 A12431.14 A12431.22
A12431.06EA 44.3 EUR
A12431.06 A12431.14 A12431.22
Ematossilina idrato, (max. 6% H₂O)
Ematossilina idrato
Formula: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Peso molecolare: 302.29 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 100…120 °C
MDL Number: MFCD00078111
CAS Number: 517-28-2
EINECS: 208-237-3