Acido L(+)-glutammico sale sodico monoidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 6106-04-3
Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O
Formula Weight: 187.14 (169.12anhy)
Melting Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 4164348
Formula:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Punto di fusione: 228 °C (dec.) Flash Pt: >225 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150138 CAS Number: 6106-04-3 EINECS: 205-538-1 Merck Index: 13,06278 |