Stampa…
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 144 EUR
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClO₃S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00620636
CAS Number: 59812-35-0