Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 194 EUR
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Peso molecolare: 219,950 g/mol
Punto di fusione: 186…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475816
CAS Number: 850033-39-5