Stampa…
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-boronic acid, (2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
PC501601-250MG PC501601-1G
APOSPC501601-250MGEA 165 EUR
APOSPC501601-250MG APOSPC501601-1G
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid 98%
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)boronic acid
Formula: C₇H₅BF₂O₄
Peso molecolare: 201,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08706236
CAS Number: 190903-71-0