Stampa…
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR45205-250MG OR45205-1G
APOSOR45205-250MGEA 219 EUR
APOSOR45205-250MG APOSOR45205-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formula: C₈H₆BrNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32219467
UN: 3276
ADR: 6.1,III