1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR450140-1G
OR450140-5G
APOSOR450140-1GEA
163
EUR
APOSOR450140-1G
APOSOR450140-5G
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone 98%
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-propanone
Formula:
C₉H₈BrNO₃ |
MDL Number:
MFCD00600442 CAS Number: 101860-83-7 |