Stampa…
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 139 EUR
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24107276
CAS Number: 1535973-93-3