Stampa…
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400936-250MG OR400936-1G
APOSOR400936-250MGEA 273 EUR
APOSOR400936-250MG APOSOR400936-1G
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₃BrClNO
MDL Number: MFCD16468585
CAS Number: 1226072-26-9