Stampa…
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC912273-1G PC912273-5G PC912273-10G
APOSPC912273-1GEA 84.1 EUR
APOSPC912273-1G APOSPC912273-5G APOSPC912273-10G
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine 98%
5-Fluoro-4-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄FIN₂
MDL Number: MFCD28722380
CAS Number: 1649470-53-0