Stampa…
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
PC909782-1G PC909782-5G PC909782-25G
APOSPC909782-1GEA 80 EUR
APOSPC909782-1G APOSPC909782-5G APOSPC909782-25G
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Peso molecolare: 239,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22559950
CAS Number: 1360934-51-5