Stampa…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 21.9 EUR
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 318 °C
Punto di fusione: 70 - 76 °C
MDL Number: MFCD00001815
CAS Number: 1197-19-9