Stampa…
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33673-250MG OR33673-1G
APOSOR33673-250MGEA 205 EUR
APOSOR33673-250MG APOSOR33673-1G
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-Cyclopropylpyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18254230
CAS Number: 1256825-21-4