Stampa…
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC908562-250MG PC908562-1G PC908562-5G
APOSPC908562-250MGEA 64 EUR
APOSPC908562-250MG APOSPC908562-1G APOSPC908562-5G
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 98%
4-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,04 g/mol
MDL Number: MFCD19686156
CAS Number: 1356113-07-9