Stampa…
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 302 EUR
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
MDL Number: MFCD22566356
CAS Number: 1417569-98-2