Stampa…
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC902764-1G PC902764-5G PC902764-25G
APOSPC902764-1GEA 52.2 EUR
APOSPC902764-1G APOSPC902764-5G APOSPC902764-25G
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid 95%
4-Amino-2,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
MDL Number: MFCD06208208
CAS Number: 773108-64-8