Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC900987-250MG PC900987-1G PC900987-5G
APOSPC900987-250MGEA 84.1 EUR
APOSPC900987-250MG APOSPC900987-1G APOSPC900987-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₄BBrF₄O₂
MDL Number: MFCD20441807
CAS Number: 1451393-15-9