Stampa…
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315895-250MG OR315895-1G
APOSOR315895-250MGEA 288 EUR
APOSOR315895-250MG APOSOR315895-1G
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine
Formula: C₅H₄BrIN₂
Peso molecolare: 298,91 g/mol
MDL Number: MFCD27959281
CAS Number: 1300750-78-0