5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇BrO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD32689355 CAS Number: 2594436-03-8 |