Stampa…
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315885-250MG OR315885-1G OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA 190 EUR
APOSOR315885-250MG APOSOR315885-1G APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₈H₁₀OS
Peso molecolare: 154,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32689353
CAS Number: 2296417-42-8