Stampa…
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
OR315862-250MG OR315862-1G
APOSOR315862-250MGEA 241 EUR
APOSOR315862-250MG APOSOR315862-1G
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD26520323
CAS Number: 1823349-88-7