Stampa…
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315854-250MG OR315854-1G
APOSOR315854-250MGEA 284 EUR
APOSOR315854-250MG APOSOR315854-1G
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
4-Acetyl-3-bromothiophene
Formula: C₆H₅BrOS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18451709
CAS Number: 35717-24-9