Stampa…
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR315853-250MG OR315853-1G
APOSOR315853-250MGEA 219 EUR
APOSOR315853-250MG APOSOR315853-1G
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₂BrClO₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115406
CAS Number: 111283-90-0
UN: 3261
ADR: 8,III