Stampa…
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315847-250MG OR315847-1G OR315847-5G
APOSOR315847-250MGEA 176 EUR
APOSOR315847-250MG APOSOR315847-1G APOSOR315847-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,21 g/mol
MDL Number: MFCD16778842
CAS Number: 1250297-02-9