Stampa…
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315845-250MG OR315845-1G OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA 174 EUR
APOSOR315845-250MG APOSOR315845-1G APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213.07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD32669828
CAS Number: 1784977-63-4