Stampa…
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315840-250MG OR315840-1G OR315840-5G
APOSOR315840-250MGEA 190 EUR
APOSOR315840-250MG APOSOR315840-1G APOSOR315840-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Peso molecolare: 212,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD32669826
CAS Number: 2640734-79-6