Stampa…
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR315839-250MG OR315839-1G OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA 174 EUR
APOSOR315839-250MG APOSOR315839-1G APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Formula: C₉H₈BrNO₂
Peso molecolare: 242.07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD32669825
CAS Number: 2640734-80-9