Stampa…
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31056-1G OR31056-5G OR31056-10G
APOSOR31056-1GEA 59.6 EUR
APOSOR31056-1G APOSOR31056-5G APOSOR31056-10G
4-Acetyl-1-naphthoic acid 97%
4-Acetyl-1-naphthoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MDL Number: MFCD24480081
CAS Number: 131986-05-5