Stampa…
4-Formyltetrahydropyran 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31055-1G OR31055-5G OR31055-25G
APOSOR31055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR31055-1G APOSOR31055-5G APOSOR31055-25G
4-Formyltetrahydropyran 90%
4-Formyltetrahydropyran
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425264
CAS Number: 50675-18-8