Stampa…
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 144 EUR
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD22571611
CAS Number: 1305207-92-4