Stampa…
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR22806-1G OR22806-5G OR22806-10G
APOSOR22806-1GEA 75.4 EUR
APOSOR22806-1G APOSOR22806-5G APOSOR22806-10G
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Punto di fusione: 298 - 306 °C
MDL Number: MFCD00134383
CAS Number: 24573-15-7