Stampa…
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7784-1G PC7784-5G
APOSPC7784-1GEA 607 EUR
APOSPC7784-1G APOSPC7784-5G
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094442
CAS Number: 114214-45-8