Stampa…
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-one
OR24684-250MG OR24684-100MG
APOSOR24684-250MGEA 16.1 EUR
APOSOR24684-250MG APOSOR24684-100MG
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one
Formula: C₇H₁₂N₄OS
Peso molecolare: 200,261 g/mol
MDL Number: MFCD00225752
CAS Number: 33509-43-2